Learn More
3-Bromo-5-hidroxipiridina, 95 %
Código de producto. 11342279
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
11342279 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 11342279 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27256.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se utiliza en la síntesis total de la (+-)-tabersonina.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua. Soluble en cloroformo y acetato de etilo.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74115-13-2
Fórmula molecular C5H4BrNO
Peso molecular (g/mol) 174.00
Número MDL MFCD00661305
Clave InChI VNYBIBSZZDAEOK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-5-hydroxypyridine, 5-bromo-3-pyridinol, 5-bromo-3-hydroxypyridine, 5-bromo-pyridin-3-ol, 3-pyridinol, 5-bromo, 3-bromo-5-pyridinol, 3-hydroxy-5-bromopyridine, 5-bromo-3-hydroxy-pyridine, pyridine, 3-ol-5-bromo, 5-bromopyrid-3-ol
PubChem CID 599529
Nombre IUPAC 5-bromopiridin-3-ol
SMILES OC1=CN=CC(Br)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-5-hydroxypyridine
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water. Soluble in chloroform and ethyl acetate.
Formula Weight (peso de la fórmula) 174
Porcentaje de pureza 95%