Learn More
3-Bromo-5-fluorofenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15471498
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15471498 5 g 5 g
15461498 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15471498 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55288.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 433939-27-6 | C6H4BrFO | 190.999 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 433939-27-6
Fórmula molecular C6H4BrFO
Peso molecular (g/mol) 190.999
Número MDL MFCD07783710
Clave InChI JCPJGUPQZDEZQH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoro-5-bromophenol, 5-bromo-3-fluorophenol, 3-bromo-5-fluoro-phenol, phenol, 3-bromo-5-fluoro, pubchem4129, acmc-1apwb, ksc493m6t, 3-bromo-5-fluorophenol
PubChem CID 21904636
Nombre IUPAC 3-bromo-5-fluorofenol
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)Br)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-5-fluorophenol
Punto de fusión 36°C to 40°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 191
Porcentaje de pureza 97%