Learn More
3-Bromo-5-fluorofenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15461498
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Unit Size:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
15461498 1 g 1 g
15471498 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15461498 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H55288.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 433939-27-6 | C6H4BrFO | 190.999 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 433939-27-6
Fórmula molecular C6H4BrFO
Peso molecular (g/mol) 190.999
Número MDL MFCD07783710
Clave InChI JCPJGUPQZDEZQH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoro-5-bromophenol, 5-bromo-3-fluorophenol, 3-bromo-5-fluoro-phenol, phenol, 3-bromo-5-fluoro, pubchem4129, acmc-1apwb, ksc493m6t, 3-bromo-5-fluorophenol
PubChem CID 21904636
Nombre IUPAC 3-bromo-5-fluorofenol
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)Br)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-5-fluorophenol
Punto de fusión 36°C to 40°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 191
Porcentaje de pureza 97%