Learn More
3-Bromo-5-bromuro de fluorobenzilo, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15410639
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15410639 1 g 1 g
15420639 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15410639 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63769.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El bromuro de 3-bromo-5-fluorobencilo se emplea como intermedio para la investigación farmacéutica y química.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua (2,9 g/l) (25 °C).
Notas
Refrigerar. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 216755-57-6
Fórmula molecular C7H5Br2F
Peso molecular (g/mol) 267.92
Número MDL MFCD09258959
Clave InChI DAUWIPUGOIFZNF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-5-fluorobenzyl bromide, 1-bromo-3-bromomethyl-5-fluorobenzene, 3-fluoro-5-bromobenzyl bromide, 5-bromo-3-fluorobenzyl bromide, 3-fluoro-5-bromobenzylbromide, 5-bromo-3-bromomethyl-1-fluorobenzene, pubchem4886, acmc-20e3gr, 3-bromo-5-fluorobenzylbromide, benzene,1-bromo-3-bromomethyl-5-fluoro
PubChem CID 23509619
Nombre IUPAC 1-bromo-3-(bromometil)-5-fluorobenceno
SMILES FC1=CC(Br)=CC(CBr)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-5-fluorobenzyl bromide
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Información de solubilidad Slightly soluble in water (2.9g/L) (25°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.92
Porcentaje de pureza 95%