Learn More
3-Bromo-5-fluorobenzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11352009
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11352009 10 g 10 g
11342009 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11352009 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26066.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 179898-34-1 | C7H3BrFN | 200.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 179898-34-1
Fórmula molecular C7H3BrFN
Peso molecular (g/mol) 200.01
Número MDL MFCD04038227
Clave InChI IADLVSLZPQYXIF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoro-5-bromobenzonitrile, benzonitrile, 3-bromo-5-fluoro, 5-bromo-3-fluorobenzenecarbonitrile, 3-cyano-5-fluorobromobenzene, 3-bromo 5-fluorobenzonitrile, 3-bromo-5-fluoro-benzonitrile, 3-bromo-5-fluorobenzenecarbonitrile, pubchem3220, acmc-209yem, 3-fluoro-5-bromobenzonitile
PubChem CID 2783330
Nombre IUPAC 3-bromo-5-fluorobenzonitrilo
SMILES FC1=CC(Br)=CC(=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-5-fluorobenzonitrile
Cantidad 10 g
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.01
Porcentaje de pureza 98%