Learn More
3-Bromo-5-fluoroanilina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15407748
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15407748 1 g 1 g
15417748 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15407748 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61238.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 134168-97-1
Fórmula molecular C6H5BrFN
Peso molecular (g/mol) 190.02
Número MDL MFCD07779529
Clave InChI NGZAVSDIXFIWHJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoro-5-bromoaniline, 5-amino-1-bromo-3-fluorobenzene, 3-bromo-5-fluoro-phenylamine, benzenamine, 3-bromo-5-fluoro, 5-bromo-3-fluoroaniline, acmc-1bbb3, ksc120c3j, 3-bromo-5-fluorobenzenamine
PubChem CID 15020155
Nombre IUPAC 3-bromo-5-fluoroanilina
SMILES NC1=CC(F)=CC(Br)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-5-fluoroaniline
Color Marrón
Cantidad 1 g
Número UN UN2810
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.01
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido