Learn More
3'-Bromo-5'-fluoroacetofenona, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15469408
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15469408 1 g 1 g
15489408 250 mg 250 miligramos
15479408 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15469408 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62977.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 105515-20-6 | C8H6BrFO | 217.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105515-20-6
Fórmula molecular C8H6BrFO
Peso molecular (g/mol) 217.04
Número MDL MFCD11847746
Clave InChI MZDXPUDHZBCYGS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-3-bromo-5-fluorophenyl ethanone, 3'-bromo-5'-fluoroacetophenone, 1-3-bromo-5-fluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-3-bromo-5-fluorophenyl, 3-bromo-5-fluoroacetophenone, pubchem22227, 1-3-bromo-5-fluoro-phenyl-ethanone
PubChem CID 13730359
Nombre IUPAC 1-(3-bromo-5-fluorofenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC(F)=CC(Br)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3'-Bromo-5'-fluoroacetophenone
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.04
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Sólido