Learn More
3-Bromo-5-fluoro-2-cianopiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15219746 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15219746 5 g 5 g
15209746 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15219746 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 451430050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 950670-18-5 | C6H2BrFN2 | 201 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 950670-18-5
Fórmula molecular C6H2BrFN2
Peso molecular (g/mol) 201
Clave InChI OLOSREGULYFXDD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-5-fluoropicolinonitrile, 3-bromo-5-fluoro-2-cyanopyridine, 3-bromo-2-cyano-5-fluoropyridine, 3-bromo-5-fluoro-2-pyridinecarbonitrile, abbypharma ap-18-5887, 3-aromo-5-fluoropicolinonitrile
PubChem CID 46941477
Nombre IUPAC 3-bromo-5-fluoropiridin-2-carbonitrilo
SMILES C1=C(C=NC(=C1Br)C#N)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-5-fluoro-2-cyanopyridine
Punto de fusión 88.0°C to 91.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 201
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Bromo-5-fluoro-2-cyanopyridine, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.