Learn More
3-Bromo-5-etoxi-4-hidroxibenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11428767
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11428767 1 g 1 g
11438767 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11428767 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19925.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3111-37-3
Fórmula molecular C9H9BrO3
Peso molecular (g/mol) 245.07
Número MDL MFCD00173904
Clave InChI GWEFTCNMUHHQLP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-5-ethoxy-4-hydroxy-benzaldehyde, acmc-1cof4, 3-bromo-4-hydroxy-5-ethoxybenzaldehyde, 3-bromo-5-ethoxy4-hydroxy-benzaldehyde, 5-bromo-3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde, 3-bromo-5-ethoxy-4-hydroxy benzaldehyde, benzaldehyde,3-bromo-5-ethoxy-4-hydroxy, 3-bromanyl-5-ethoxy-4-oxidanyl-benzaldehyde
PubChem CID 612496
Nombre IUPAC 3-Bromo-5-etoxi-4-hidroxibenzaldehído
SMILES CCOC1=CC(C=O)=CC(Br)=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-5-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde
Punto de fusión 141°C to 143°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.08
Porcentaje de pureza 97%