Learn More
3-Bromo-5-cianopiridina, TRC
Código de producto. 30340103
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30340103 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30340103 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6827501G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-5-cyanopyridine
CAS 35590-37-5
Fórmula molecular C6 H3 Br N2
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H3BrN2/c7-6-1-5(2-8)3-9-4-6/h1,3-4H
SMILES Brc1cncc(c1)C#N
Nombre IUPAC 5-bromopiridina-3-carbonitrilo
Peso molecular (g/mol) 183.01
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.948