Learn More
3-Bromo-5-clorotolueno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromo-5-chlorotoluene |
| CAS | 329944-72-1 |
| Fórmula molecular | C7H6BrCl |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 1-Bromo-3-chloro-5-methylbenzene, 3-Chloro-5-methyl-bromobenzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6BrCl/c1-5-2-6(8)4-7(9)3-5/h2-4H,1H3 |
| SMILES | Cc1cc(Cl)cc(Br)c1 |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-3-cloro-5-metilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 205.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 203.9341 |