Learn More
3-Bromo-5-cloropiridina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11307319
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11307319 1 g 1 g
11317319 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11307319 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27454.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73583-39-8
Fórmula molecular C5H3BrClN
Peso molecular (g/mol) 192.44
Número MDL MFCD04114221
Clave InChI BELDOPUBSLPBCQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-5-bromopyridine, 3-bromo-5-chloro-pyridine, pyridine, 3-bromo-5-chloro, 5-bromo-3-chloropyridine, pubchem7700, 3-brom-5-chlorpyridin, acmc-209orf, #, ksc377a4j, 3-bromo-5-chloropyridine
PubChem CID 606256
Nombre IUPAC 3-bromo-5-cloropiridina
SMILES C1=C(C=NC=C1Br)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-5-chloropyridine
Punto de fusión 78°C to 81°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.44
Porcentaje de pureza 95%