Learn More
Clorhidrato de 3-bromo-5-(clorometil)piridina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10547664
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10547664 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10716915 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10547664 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC67174DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 39741-46-3
Fórmula molecular C6H6BrCl2N
Peso molecular (g/mol) 242.925
Número MDL MFCD09260933
Clave InChI CJAUTVHMRSAZGG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-5-chloromethyl pyridine hydrochloride, 3-bromo-5-chloromethyl pyridine hcl, pyridine, 3-bromo-5-chloromethyl-, hydrochloride, 3-bromo-5-chloromethyl-pyridine hcl salt, ksc776i7t, 5-bromo-3-chloromethyl pyridine, chloride, 3-bromo-5-chloromethylpyridine hydrochloride, 3-bromo-5-chloromethyl pyridinehydrochloride, 3-bromo-5-chloromethyl-pyridine hydrochloride, 3-bromo-5-chloromethyl pyridine hydrochloride 1:1
PubChem CID 12515069
Nombre IUPAC 3-bromo-5-(clorometil)piridina;clorhidrato
SMILES C1=C(C=NC=C1Br)CCl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-5-(chloromethyl)pyridine hydrochloride
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.93
Porcentaje de pureza 95%