Learn More
Alcohol 3-bromo-5-cloro-2-hidroxibencílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15497307
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15497307 250 mg 250 miligramos
15487307 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15497307
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H34376.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 116795-47-2
Fórmula molecular C7H6BrClO2
Peso molecular (g/mol) 237.477
Número MDL MFCD06202648
Clave InChI RVRSNICKUNKOQP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-5-chloro-2-hydroxybenzyl alcohol, 2-bromo-4-chloro-6-hydroxymethyl phenol, benzenemethanol,3-bromo-5-chloro-2-hydroxy
PubChem CID 17604193
Nombre IUPAC 2-bromo-4-cloro-6-(hidroximetil)fenol
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Br)O)CO)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzyl alcohol
Punto de fusión 64°C to 66°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.48
Porcentaje de pureza 97%