Learn More
3-Bromo-5-cloro-2-hidroxibenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11435513
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11435513 25 g 25 g
11425513 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11435513 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13449.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 19652-32-5 | C7H4BrClO2 | 235.461 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19652-32-5
Fórmula molecular C7H4BrClO2
Peso molecular (g/mol) 235.461
Número MDL MFCD00051690
Clave InChI KNOYZLVIXXBBIB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-5-chlorosalicylaldehyde, 3-bromo-5-chlorosalicylic aldehyde, benzaldehyde, 3-bromo-5-chloro-2-hydroxy, 3-bromo-5-chloro salicyclic aldehyde, 3-bromo-5-chloro-2-hydroxy-benzaldehyde, 3-bromo-5-chloro-o-hydroxybenzaldehyde, pubchem3591, acmc-1bs9s, akos bb-6948, knoyzlvixxbbib-uhfffaoysa
PubChem CID 519676
Nombre IUPAC 3-bromo-5-cloro-2-hidroxibenzaldehído
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Br)O)C=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzaldehyde
Punto de fusión 84°C to 88°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2362159
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.47
Porcentaje de pureza 97%