Learn More
3-Bromo-5-((4R)-N-terc-butoxicarbonil-2,2-dimetiloxazolidina)isoxazolina (mezcla de diastereómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromo-5-((4R)-N-tert-butoxycarbonyl-2,2-dimethyloxazolidine)isoxazoline(Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 1322624-44-1 |
| Fórmula molecular | C13H21BrN2O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H21BrN2O4/c1-12(2,3)19-11(17)16-8(7-18-13(16,4)5)9-6-10(14)15-20-9/h8-9H,6-7H2,1-5H3/t8-,9?/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1[C@H](COC1(C)C)C2CC(=NO2)Br |
| Nombre IUPAC | (4R)-4-(3-bromo-4,5-dihidro-1,2-oxazol-5-il)-2,2-dimetil-1,3-oxazolidina-3-carboxilato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 349.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 348.0685 |