Learn More
3-Bromo-5-(2-piridil)-1-fenil-1,2-dihidropiridin-2-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromo-5-(2-pyridyl)-1-phenyl-1,2-dihydropyridin-2-one |
| CAS | 381248-06-2 |
| Fórmula molecular | C16H11BrN2O |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 3-Bromo-1-phenyl-5-(pyridin-2-yl)-2(1H)-pyridone, 5'-Bromo-1'-phenyl-[2,3'-bipyridin]-6'(1'H)-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H11BrN2O/c17-14-10-12(15-8-4-5-9-18-15)11-19(16(14)20)13-6-2-1-3-7-13/h1-11H |
| SMILES | BrC1=CC(=CN(C1=O)c2ccccc2)c3ccccn3 |
| Nombre IUPAC | 3-bromo-1-fenil-5-piridin-2-ilpiridin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 327.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 326.0055 |