Learn More
3-Bromo-5-(1-hidroxietil)piridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromo-5-(1-hydroxyethyl)pyridine |
| CAS | 283608-66-2 |
| Fórmula molecular | C7H8BrNO |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8BrNO/c1-5(10)6-2-7(8)4-9-3-6/h2-5,10H,1H3 |
| SMILES | CC(O)c1cncc(Br)c1 |
| Nombre IUPAC | 1-(5-bromopiridin-3-il)etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 202.05 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.9789 |