Learn More
3-bromo-4H-cromen-4-ona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10631873
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10631873 1 g 1 g
10260215 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10631873 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RF01262DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 49619-82-1
Fórmula molecular C9H5BrO2
Peso molecular (g/mol) 225.041
Número MDL MFCD00017337
Clave InChI IQIGYNPOESZBDJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromochromone, 3-bromo-4h-chromen-4-one, 3-bromo-4-oxo-4h-1-benzopyran, 3-bromo chromone, maybridge1_006104, acmc-209kh2, 3-bromo-4h-chromen-4-one #, 3-bromo-4h-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one,3-bromo
PubChem CID 521256
Nombre IUPAC 3-bromocromen-4-ona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(=CO2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-4H-chromen-4-one
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.04
Porcentaje de pureza 97%