Learn More
3-Bromo-4-(trifluorometoxi)anilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11366559
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11366559 5 g 5 g
11356559 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11366559 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26174.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 191602-54-7
Fórmula molecular C7H5BrF3NO
Peso molecular (g/mol) 256.022
Número MDL MFCD00190127
Clave InChI RAQMUBDHNKQNTD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-4-trifluoromethoxy aniline, 3-bromo-4-trifluoromethoxy benzenamine, 4-amino-2-bromo trifluoromethoxy benzene, 3-bromo-4-trifluoromethoxy-phenylamine, 2-bromo-4-amino-trifluoromethoxybenzene, benzenamine, 3-bromo-4-trifluoromethoxy, 1-amino-3-bromo-4-trifluoromethoxy benzene, pubchem2925, ksc496c0p
PubChem CID 2736418
Nombre IUPAC 3-bromo-4-(trifluorometoxi)anilina
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)Br)OC(F)(F)F
Spécification
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)aniline
Cantidad 5 g
Número UN UN2810
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.02
Porcentaje de pureza 97%
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.