Learn More
3-Bromo-4-piridinacarboxaldehído, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromo-4-pyridinecarboxaldehyde |
| CAS | 70201-43-3 |
| Fórmula molecular | C6H4BrNO |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3-Bromo-4-formylpyridine, 3-Bromoisonicotinaldehyde, 3-Bromopyridine-4-carbaldehyde, 5-Bromopyridine-4-carboxaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4BrNO/c7-6-3-8-2-1-5(6)4-9/h1-4H |
| SMILES | Brc1cnccc1C=O |
| Nombre IUPAC | 3-bromopiridina-4-carbaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 186.01 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 184.9476 |