Learn More
3-Bromo-4-piridinocarboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10587824 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10587824 1 g Frasco de vidrio 1 g
10386684 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10587824 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 398080010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 70201-43-3 | C6H4BrNO | 186 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70201-43-3
Fórmula molecular C6H4BrNO
Peso molecular (g/mol) 186
Clave InChI NOBDKWLIAQKADB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromoisonicotinaldehyde, 3-bromo-4-pyridinecarboxaldehyde, 3-bromopyridine-4-carboxaldehyde, 3-bromo-4-formylpyridine, 3-bromo-4-pyridinecarbaldehyde, 4-pyridinecarboxaldehyde, 3-bromo, 3-bromo-4-pyridincarbaldehyde, bromoisonicotinaldehyde, pubchem5063, acmc-1blzq
PubChem CID 2762997
Nombre IUPAC 3-bromopiridina-4-carbaldehído
SMILES C1=CN=CC(=C1C=O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-4-pyridinecarboxaldehyde
Punto de fusión 80°C to 83°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 186
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Bromo-4-pyridinecarboxaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.