Learn More
3-Bromo-4-picolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromo-4-methylpyridine |
| CAS | 3430-22-6 |
| Fórmula molecular | C6 H6 Br N |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6BrN/c1-5-2-3-8-4-6(5)7/h2-4H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccncc1Br |
| Nombre IUPAC | 3-bromo-4-metilpiridina |
| Peso molecular (g/mol) | 172.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.9684 |