Learn More
3-Bromo-4-nitropiridin N-óxido, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11338896
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11338896 25 g 25 g
11318896 1 g 1 g
11328896 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11338896 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19524.14
Solicitar formato a granel o personalizado
El N-óxido de 3-bromo-4-nitropiridina es una materia prima importante y un intermedio utilizado en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
El 3-bromo-4-nitropiridin N-óxido es una importante materia prima e intermedia utilizada en síntesis orgánica, productos farmacéuticos agroquímicos y campos de colorantes.
Solubilidad
Poco soluble en agua (0,92 g/l a 25 °C).
Notas
Almacenar bajo gas inerte. Es sensible al aire. Almacenar en condiciones frescas y secas en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1678-49-5
Fórmula molecular C5H3BrN2O3
Peso molecular (g/mol) 218.994
Número MDL MFCD00085925
Clave InChI YZQMKADIENBVLH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-4-nitropyridine n-oxide, 3-bromo-4-nitropyridine 1-oxide, 3-bromo-4-nitropyridin-1-ium-1-olate, pyridine, 3-bromo-4-nitro-, 1-oxide, 3-bromo-4-nitropyridine-n-oxide, 3-bromo-4-nitro-1-oxido-pyridin-1-ium, 3-bromo-4-nitropyridin-1-ol, acmc-1bxbw, 3-bromo-4-nitropyridine oxide, 3-bromo-4-nitropyridin-n-oxide
PubChem CID 548521
Nombre IUPAC 3-bromo-4-nitro-1-oxidopiridin-1-io
SMILES C1=C[N+](=CC(=C1[N+](=O)[O-])Br)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-4-nitropyridine N-oxide
Punto de fusión 152°C to 154°C
Cantidad 25 g
Beilstein 150822
Información de solubilidad Sparingly Soluble in water (0.92g/L at 25°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 219
Porcentaje de pureza ≥98%
RU– Solo para uso en investigación