Learn More
3-Bromo-4-nitropiridin N-óxido, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
El N-óxido de 3-bromo-4-nitropiridina es una materia prima importante y un intermedio utilizado en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
El 3-bromo-4-nitropiridin N-óxido es una importante materia prima e intermedia utilizada en síntesis orgánica, productos farmacéuticos agroquímicos y campos de colorantes.
Solubilidad
Poco soluble en agua (0,92 g/l a 25 °C).
Notas
Almacenar bajo gas inerte. Es sensible al aire. Almacenar en condiciones frescas y secas en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromo-4-nitropyridine N-oxide |
| Punto de fusión | 152°C to 154°C |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 150822 |
| Información de solubilidad | Sparingly Soluble in water (0.92g/L at 25°C). |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 219 |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |
RU– Solo para uso en investigación
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.