Learn More
3-Bromo-4-nitrofenol, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromo-4-nitrophenol |
| CAS | 5470-65-5 |
| Fórmula molecular | C6 H4 Br N O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4BrNO3/c7-5-3-4(9)1-2-6(5)8(10)11/h1-3,9H |
| SMILES | Oc1ccc(c(Br)c1)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 3-bromo-4-nitrofenol |
| Peso molecular (g/mol) | 218 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.9375 |