Learn More
3-Bromo-4-nitrindole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15430199
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15430199 250 mg 250 miligramos
15410199 1 g 1 g
15420199 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15430199 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63478.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 126807-08-7 | C8H5BrN2O2 | 241.044 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 126807-08-7
Fórmula molecular C8H5BrN2O2
Peso molecular (g/mol) 241.044
Clave InChI VYQRPDVMVMLVHA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-4-nitroindole, 1h-indole,3-bromo-4-nitro, acmc-20dlf4, 1h-indole, 3-bromo-4-nitro
PubChem CID 14707933
Nombre IUPAC 3-bromo-4-nitro-1H-indole
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])C(=CN2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-4-nitroindole
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.04
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido