Learn More
3-Bromo-4-metilpiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11305405
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11305405 5 g 5 g
11395395 1 g 1 g
11315405 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11305405 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19622.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3430-22-6 | C6H6BrN | 172.025 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3430-22-6
Fórmula molecular C6H6BrN
Peso molecular (g/mol) 172.025
Número MDL MFCD00082592
Clave InChI GSQZOLXWFQQJHJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-4-picoline, 4-methyl-3-bromopyridine, pyridine, 3-bromo-4-methyl, 3-bromo-4-methyl-pyridine, 3-brom-4-methylpyridin, zlchem 494, pubchem3994, 3-bromo4-methylpyridine, 3-bromo-4-methylpyridin
PubChem CID 817630
Nombre IUPAC 3-bromo-4-metilpiridina
SMILES CC1=C(C=NC=C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-4-methylpyridine
Densidad 1.549
Punto de ebullición 199°C to 200°C
Temperatura de inflamación 79°C (174°F)
Índice de refracción 1.562
Cantidad 5 g
Beilstein 878354
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.03
Porcentaje de pureza 98%