Learn More
3-Bromo-4-metilfenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromo-4-methylphenol |
| CAS | 60710-39-6 |
| Fórmula molecular | C7H7BrO |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Bromo-4-hydroxytoluene, 3-Bromo-4-methylphenol, 2-Bromo-4-hydroxytoluene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7BrO/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8/h2-4,9H,1H3 |
| SMILES | BrC1=C(C)C=CC(O)=C1 |
| Nombre IUPAC | 3-bromo-4-metilfenol |
| Peso molecular (g/mol) | 187.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 185.968 |