Learn More
3-Bromo-4-metilfenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11452110
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11452110 1 g 1 g
15443827 250 mg 250 miligramos
11462110 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11452110 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H28689.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 60710-39-6 | C7H7BrO | 187.036 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una materia prima importante y sirve de intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60710-39-6
Fórmula molecular C7H7BrO
Peso molecular (g/mol) 187.036
Número MDL MFCD08273793
Clave InChI GMZKNRDHSHYMHG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-p-cresol, 2-bromo-4-hydroxytoluene, phenol, 3-bromo-4-methyl, 3-bromo-4-methyl-phenol, 3-brom-p-kresol, acmc-209mlm, 3-bromo-4-methyl phenol, phenol,3-bromo-4-methyl, 3-bromanyl-4-methyl-phenol, ksc494c1p
PubChem CID 10307913
Nombre IUPAC 3-bromo-4-metilfenol
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-4-methylphenol
Punto de fusión 54°C to 57°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.04
Porcentaje de pureza 98%