Learn More
3-Bromo-4-metilbenzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11303019
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11303019 5 g 5 g
11313019 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11303019 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27806.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 42872-74-2 | C8H6BrN | 196.05 g/mol
Used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Utilizado como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42872-74-2
Fórmula molecular C8H6BrN
Peso molecular (g/mol) 196.05
Número MDL MFCD06797818
Clave InChI VXUMRYMTYKDWMO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-4-cyanotoluene, 4-methyl-3-bromobenzonitrile, benzonitrile, 3-bromo-4-methyl, 3-bromo-4-methylbenzenecarbonitrile, 3-bromo-4-methyl-benzonitrile, bromo p tolunitrile, bromo-p-tolunitrile, bromo-p-toluonitrile, 3-bromo-p-tolunitrile, pubchem11163
PubChem CID 14004840
Nombre IUPAC 3-bromo-4-metilbenzonitrilo
SMILES CC1=C(Br)C=C(C=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-4-methylbenzonitrile
Punto de fusión 39°C to 43°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.05
Porcentaje de pureza 97%