Learn More
Ácido 3-bromo-4-metilbenzoico, 98 %, ACROS Organics™
Código de producto. 15432222 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15432222 5 g 5 g
15442222 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15432222 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 458140050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 7697-26-9
Fórmula molecular C8H7BrO2
Peso molecular (g/mol) 215.05
Número MDL MFCD00002488
Clave InChI ZFJOMUKPDWNRFI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-4-methylbenzoicacid, 3-bromo-p-toluic acid, benzoic acid, 3-bromo-4-methyl, 3-bromo-4-methyl-benzoic acid, bromo-p-toluic acid, pubchem3806, bromo-para-toluic acid, 3-bromo4-methylbenzoic acid, acmc-1bg95, akos bbb/219
PubChem CID 82130
Nombre IUPAC ácido 3-bromo-4-metilbenzoico
SMILES CC1=CC=C(C=C1Br)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-4-methylbenzoic acid
Punto de fusión 209.0°C to 210.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.05
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Bromo-4-methylbenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.