Learn More
Ácido 3-bromo-4-metilbenzoico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480403
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11480403 5 g 5 g
11490403 25 g 25 g
11400413 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11480403 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11496.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7697-26-9 | C8H7BrO2 | 215.05 g/mol
3-Bromo-4-methylbenzoic acid has been used in the synthesis of biphenyl amides, 2-benzazepine-4-acetic acid derivative, as an analog of the potent, nonpeptide GPIIb/IIIa antagonist, O-spiro C-aryl glucosides. It is also used as catalytic agent and petrochemical additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3-bromo-4-metilbenzoico se ha utilizado en la síntesis de bifenil amidas; derivado del ácido 2-benzazepina-4-acético; como un análogo del potente antagonista no peptídico GPIIb/IIIa; O-espiro C-aril glucósidos. También se utiliza como agente catalítico y aditivo petroquímico.
Solubilidad
Soluble en metanol. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilada, lejos de sustancias incompatibles, como agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7697-26-9
Fórmula molecular C8H7BrO2
Peso molecular (g/mol) 215.05
Número MDL MFCD00002488
Clave InChI ZFJOMUKPDWNRFI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-4-methylbenzoicacid, 3-bromo-p-toluic acid, benzoic acid, 3-bromo-4-methyl, 3-bromo-4-methyl-benzoic acid, bromo-p-toluic acid, pubchem3806, bromo-para-toluic acid, 3-bromo4-methylbenzoic acid, acmc-1bg95, akos bbb/219
PubChem CID 82130
Nombre IUPAC ácido 3-bromo-4-metilbenzoico
SMILES CC1=CC=C(C=C1Br)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-4-methylbenzoic acid
Punto de fusión 206°C to 211°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 1936510
Información de solubilidad Soluble in methanol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.05
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Bromo-4-methylbenzoic acid
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Bromo-4-methylbenzoic acid