Learn More
3-Bromo-4-metilanilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromo-4-methylaniline |
| CAS | 7745-91-7 |
| Fórmula molecular | C7 H8 Br N |
| Cantidad | 2 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8BrN/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8/h2-4H,9H2,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(N)cc1Br |
| Nombre IUPAC | 3-bromo-4-metilanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 186.05 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 184.984 |