Learn More
3-Bromo-4-metilanilina, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10460242 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10460242 5 g Frasco de vidrio 5 g
1 options
Código de producto. 10460242 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 339110050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-4-methylaniline
Nombre de nota 97%
CAS 7745-91-7
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 27°C to 30°C
Punto de ebullición 254°C to 257°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H8BrN
Fórmula lineal BrC6H3(CH3)NH2
Índice de refracción 1.6110 to 1.613
Número MDL MFCD00134176
Cantidad 5 g
Sinónimo 3-bromo-p-toluidine, p-toluidine, 3-bromo, benzenamine, 3-bromo-4-methyl, 3-bromo-4-methyl-phenylamine, 3-bromo-1,4-toluidine, 4-amino-2-bromotoluene, 3-bromo-4-methylbenzenamine, 3-bromo-4-methylphenylamine, 3-bromo-para-toluidine, 3-bromo-4-methyl-aniline
Clave InChI GRXMMIBZRMKADT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(N)C=C1Br
Nombre IUPAC 3-bromo-4-metilanilina
Peso molecular (g/mol) 186.05
PubChem CID 82187
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.05
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido después derretirse
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Bromo-4-methylaniline
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.