Learn More
3-Bromo-4-metilanilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
3-Bromo-4-methylaniline is used in the synthesis of 1,7-dihalo Tröger?s base isomers. It is suitable for use to investigate the reactions of distonic 4-(N,N,N-trimethylammonium)-2-methylphenyl and 5-(N,N,N-trimethylammonium)-2-methylphenyl radical cations with O2 by ion-trap mass spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La 3-bromo-4-metilanilina se utiliza en la síntesis de isómeros de la base de Tröger con un patrón 1,7-dihalo. ′ Es adecuada para investigar las reacciones de cationes de radicales distónicos 4-(N,N,N-trimetilamonio)-2-metilfenilo y 5-(N,N,N-trimetilamonio)-2-metilfenilo con O2 mediante espectrometría de masas de trampa iónica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromo-4-methylaniline |
| Punto de fusión | 25°C to 28°C |
| Punto de ebullición | 254°C to 257°C |
| Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
| Olor | Characteristic |
| Índice de refracción | 1.6115 |
| Cantidad | 25 g |
| Número UN | UN2811 |
| Beilstein | 1562057 |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
| Show More |