Learn More
3-Bromo-4-metilanilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450528
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11450528 5 g 5 g
11460528 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11450528 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24670.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7745-91-7 | C7H8BrN | 186.05 g/mol
3-Bromo-4-methylaniline is used in the synthesis of 1,7-dihalo Tröger?s base isomers. It is suitable for use to investigate the reactions of distonic 4-(N,N,N-trimethylammonium)-2-methylphenyl and 5-(N,N,N-trimethylammonium)-2-methylphenyl radical cations with O2 by ion-trap mass spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-bromo-4-metilanilina se utiliza en la síntesis de isómeros de la base de Tröger con un patrón 1,7-dihalo. ′ Es adecuada para investigar las reacciones de cationes de radicales distónicos 4-(N,N,N-trimetilamonio)-2-metilfenilo y 5-(N,N,N-trimetilamonio)-2-metilfenilo con O2 mediante espectrometría de masas de trampa iónica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7745-91-7
Fórmula molecular C7H8BrN
Peso molecular (g/mol) 186.05
Número MDL MFCD00134176
Clave InChI GRXMMIBZRMKADT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-p-toluidine, p-toluidine, 3-bromo, benzenamine, 3-bromo-4-methyl, 3-bromo-4-methyl-phenylamine, 3-bromo-1,4-toluidine, 4-amino-2-bromotoluene, 3-bromo-4-methylbenzenamine, 3-bromo-4-methylphenylamine, 3-bromo-para-toluidine, 3-bromo-4-methyl-aniline
PubChem CID 82187
Nombre IUPAC 3-bromo-4-metilanilina
SMILES CC1=CC=C(N)C=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-4-methylaniline
Punto de fusión 25°C to 28°C
Punto de ebullición 254°C to 257°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.6115
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 1562057
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.06
Porcentaje de pureza 97%