Learn More
3'-Bromo-4'-metilacetofenona, TRC
Código de producto. 30342609
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30342609 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30342609 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6882802.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3'-Bromo-4'-methylacetophenone
CAS 40180-80-1
Fórmula molecular C9H9BrO
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 1-(3-Bromo-4-methylphenyl)ethanone, 3-Bromo-4-methylacetophenone
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9BrO/c1-6-3-4-8(7(2)11)5-9(6)10/h3-5H,1-2H3
SMILES BrC1=C(C)C=CC(C(C)=O)=C1
Nombre IUPAC 1-(3-bromo-4-metilfenil)etan-1-ona
Peso molecular (g/mol) 213.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.98