Learn More
3'-Bromo-4'-metilacetofenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3'-Bromo-4'-methylacetophenone |
| CAS | 40180-80-1 |
| Fórmula molecular | C9H9BrO |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1-(3-Bromo-4-methylphenyl)ethanone, 3-Bromo-4-methylacetophenone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9BrO/c1-6-3-4-8(7(2)11)5-9(6)10/h3-5H,1-2H3 |
| SMILES | BrC1=C(C)C=CC(C(C)=O)=C1 |
| Nombre IUPAC | 1-(3-bromo-4-metilfenil)etan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 213.07 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 211.98 |