Learn More
3-Bromo-4-metoxipiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15441429
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15441429 5 g 5 g
15451429 250 mg 250 miligramos
15431429 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15441429 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64296.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 82257-09-8 | C6H6BrNO | 188.024 g/mol
3-Bromo-4-methoxypyridine acid is used as a intermediate for pharmaceutical and organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido de 3-bromo-4-metoxipiridina se utiliza como intermedio para la síntesis farmacéutica y orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua (9,8 g/l).
Notas
Almacenar en un congelador a (– 20 °C). Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82257-09-8
Fórmula molecular C6H6BrNO
Peso molecular (g/mol) 188.024
Número MDL MFCD05664024
Clave InChI DSFJKFHIMBVWAV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 642827
Nombre IUPAC 3-bromo-4-metoxipiridina
SMILES COC1=C(C=NC=C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-4-methoxypyridine
Color Amarillo
Cantidad 5 g
Beilstein 1423610
Sinónimo 3-bromo-4-methoxy-pyridine, pyridine, 3-bromo-4-methoxy, pyridine,3-bromo-4-methoxy, pubchem6686, 4-methoxy-3-bromopyridine, acmc-209po0, abbypharma ap-17-5958
Información de solubilidad Slightly soluble in water (9.8g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.02
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido