Learn More
3-Bromo-4-metoxifenilacetonitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382287
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11382287 10 g 10 g
11372287 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11382287 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09840.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 772-59-8 | C9H8BrNO | 226.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 772-59-8
Fórmula molecular C9H8BrNO
Peso molecular (g/mol) 226.07
Número MDL MFCD00016391
Clave InChI OBJKHHRZMIIEOK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 522655
Nombre IUPAC 2-(3-bromo-4-metoxifenil)acetonitrilo
SMILES COC1=C(Br)C=C(CC#N)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-4-methoxyphenylacetonitrile
Punto de fusión 50°C to 53°C
Punto de ebullición 175°C to 178°C (6 mmHg)
Cantidad 10 g
Número UN UN3439
Beilstein 2094194
Sinónimo 3-bromo-4-methoxyphenylacetonitrile, 3-bromo-4-methoxybenzyl cyanide, 2-3-bromo-4-methoxyphenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 3-bromo-4-methoxy, 2-3-bromo-4-methoxyphenyl ethanenitrile, acmc-209p8t, benzeneacetonitrile,3-bromo-4-methoxy, 3-bromo-4-methoxy-phenyl-acetonitrile, 2-3-bromanyl-4-methoxy-phenyl ethanenitrile
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.08
Porcentaje de pureza 99%