Learn More
3-Bromo-4-metoxibifenil, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11490050
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
11490050 250 mg 250 miligramos
11400060 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 11490050
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H50581.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74447-73-7
Fórmula molecular C13H11BrO
Peso molecular (g/mol) 263.13
Número MDL MFCD00079720
Clave InChI QJGJVVIDRMVQMR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-4-methoxybiphenyl, 3-bromo-4-methoxy-1,1'-biphenyl, 2-bromo-1-methoxy-4-phenyl-menzene, acmc-20an8p, 2-bromo-4-phenylanisole, maybridge3_000975, 3-bromo-4-methoxy-biphenyl, 2-methoxy-5-phenyl-phenylbromide, 2-bromo-1-methoxy-4-phenyl-benzene
PubChem CID 262267
Nombre IUPAC 2-bromo-1-metoxi-4-fenilbenceno
SMILES COC1=CC=C(C=C1Br)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-4-methoxybiphenyl
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.14
Porcentaje de pureza 99%