Learn More
3-Bromo-4-metoxibenzonitrilo, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10768678 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10768678 1 g 1 g
10329747 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10768678 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 429880010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 117572-79-9
Fórmula molecular C8H6BrNO
Peso molecular (g/mol) 212.05
Número MDL MFCD00143097
Clave InChI QHWZMDRKTYTPEE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-4-cyanoanisole, 3-bromo-4-methoxylbenzonitrile, 3-bromo-4-methoxybenzenecarbonitrile, 3-bromo-4-methoxy-benzonitrile, benzonitrile, 3-bromo-4-methoxy, pubchem3795, acmc-1cexj, maybridge4_001971, 3-bromo4-methoxybenzonitrile, ksc494m8l
PubChem CID 736049
Nombre IUPAC 3-bromo-4-metoxibenzonitrilo
SMILES COC1=CC=C(C=C1Br)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-4-methoxybenzonitrile
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 120.0°C to 121.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.05
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Bromo-4-methoxybenzonitrile
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.