Learn More
3-Bromo-4-metoxibenzonitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11452698
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11452698 25 g 25 g
11442698 5 g 5 g
11462698 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11452698 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16698.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
CAS: 117572-79-9 | C8H6BrNO | 212.05 g/mol
3-Bromo-4-methoxybenzonitrile is used to prepare 3-bromo-2-iodo-4-methoxy-benzonitrile. It is also used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-bromo-4-metoxibenzonitrilo se utiliza para preparar 3-bromo-2-yodo-4-metoxi-benzonitrilo. También se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
soluble en metanol.
Notas
almacénese en un recipiente hermético en condiciones frescas y secas. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 117572-79-9
Fórmula molecular C8H6BrNO
Peso molecular (g/mol) 212.05
Número MDL MFCD00143097
Clave InChI QHWZMDRKTYTPEE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-4-cyanoanisole, 3-bromo-4-methoxylbenzonitrile, 3-bromo-4-methoxybenzenecarbonitrile, 3-bromo-4-methoxy-benzonitrile, benzonitrile, 3-bromo-4-methoxy, pubchem3795, acmc-1cexj, maybridge4_001971, 3-bromo4-methoxybenzonitrile, ksc494m8l
PubChem CID 736049
Nombre IUPAC 3-bromo-4-metoxibenzonitrilo
SMILES COC1=CC=C(C=C1Br)C#N
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-4-methoxybenzonitrile
Punto de fusión 120°C to 124°C
Cantidad 25 g
Número UN UN3439
Beilstein 3246576
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.05
Porcentaje de pureza 99%