Learn More
Ácido 3-bromo-4-metoxibenzoico, TRC
Código de producto. 30343950
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30343950 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30343950 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68523510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-4-methoxybenzoic Acid
CAS 99-58-1
Fórmula molecular C8H7BrO3
Cantidad 10 g
Sinónimo 3-Bromoanisic Acid, p-Anisic Acid, 3-Bromo-p-anisic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7BrO3/c1-12-7-3-2-5(8(10)11)4-6(7)9/h2-4H,1H3,(H,10,11)
SMILES COc1ccc(cc1Br)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 3-bromo-4-metoxibenzoico
Peso molecular (g/mol) 231.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.9579