Learn More
Ácido 3-bromo-4-metoxibenzoico, TRC
Código de producto. 30343266
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30343266 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30343266 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6852355G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-4-methoxybenzoic Acid
CAS 99-58-1
Fórmula molecular C8H7BrO3
Cantidad 5 g
Sinónimo 3-Bromoanisic Acid, p-Anisic Acid, 3-Bromo-p-anisic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7BrO3/c1-12-7-3-2-5(8(10)11)4-6(7)9/h2-4H,1H3,(H,10,11)
SMILES COc1ccc(cc1Br)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 3-bromo-4-metoxibenzoico
Peso molecular (g/mol) 231.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.9579
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.