Learn More
Ácido 3-bromo-4-metoxibenzoico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420513
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11420513 25 g 25 g
11410513 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11420513 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12653.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 99-58-1 | C8H6BrO3 | 230.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-58-1
Fórmula molecular C8H6BrO3
Peso molecular (g/mol) 230.04
Número MDL MFCD00020295
Clave InChI BBPZABXVRBFWGD-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 3-bromo-p-anisic acid, benzoic acid, 3-bromo-4-methoxy, 3-bromo-4-methoxybenzoicacid, akos bbb/210, rarechem al bo 0751, timtec-bb sbb009955, 4-methoxy-3-bromo benzoic acid, 3-bromanissaure, pubchem2675, 2-bromo-4-carboxyanisole
PubChem CID 66836
Nombre IUPAC ácido 3-bromo-4-metoxibenzoico
SMILES COC1=CC=C(C=C1Br)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-4-methoxybenzoic acid
Punto de fusión 217°C to 222°C
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Beilstein 2087585
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.05
Porcentaje de pureza ≥98%