Learn More
Cloruro de 3-bromo-4-metoxibencenosulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15480458
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15480458 5 g 5 g
15470656 250 mg 250 miligramos
15470458 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15480458 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54015.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23094-96-4
Fórmula molecular C7H6BrClO3S
Peso molecular (g/mol) 285.54
Número MDL MFCD03989643
Clave InChI LTVLATJRJIBHDR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-4-methoxybenzene-1-sulfonyl chloride, 3-bromo-4-methoxy-benzenesulfonyl chloride, 3-bromo-4-methoxyphenylsulfonyl chloride, 3-bromo-4-methoxyphenyl chlorosulfone, 3-bromo4-methoxyphenylsulfonyl chloride, 3-bromo-4-methoxy-benzene-sulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 3-bromo-4-methoxy, benzenesulfonyl chloride, 3-bromo-4-methoxy, 3-bromo-4-methoxybenzenesulfonyl chloride
PubChem CID 3863747
Nombre IUPAC cloruro de 3-bromo-4-metoxibencenosulfonilo
SMILES COC1=C(Br)C=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-4-methoxybenzenesulfonyl chloride
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.54
Porcentaje de pureza 97%