Learn More
3-Bromo-4-metoxibenzaldehído, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromo-4-methoxybenzaldehyde |
| CAS | 34841-06-0 |
| Fórmula molecular | C8H7BrO2 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 3-Bromo-4-methoxybenzaldehyde, 3-Bromo-p-anisaldehyde, NSC 158162 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7BrO2/c1-11-8-3-2-6(5-10)4-7(8)9/h2-5H,1H3 |
| SMILES | COc1ccc(C=O)cc1Br |
| Nombre IUPAC | 3-Bromo-4-metoxibenzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 215.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 213.9629 |