Learn More
3-Bromo-4-metoxibenzaldehído, TRC
Código de producto. 30345060
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30345060 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30345060 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6851755G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-4-methoxybenzaldehyde
CAS 34841-06-0
Fórmula molecular C8H7BrO2
Cantidad 5 g
Sinónimo 3-Bromo-4-methoxybenzaldehyde, 3-Bromo-p-anisaldehyde, NSC 158162
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7BrO2/c1-11-8-3-2-6(5-10)4-7(8)9/h2-5H,1H3
SMILES COc1ccc(C=O)cc1Br
Nombre IUPAC 3-Bromo-4-metoxibenzaldehído
Peso molecular (g/mol) 215.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.9629